Tisk…
1,3-Dimethyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR0417-5G OR0417-25G
APOSOR0417-5GEA 3110 CZK
APOSOR0417-5G APOSOR0417-25G
1,3-Dimethyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid 98%
1,3-Dimethyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid
Vzorec: C₆H₈N₂O₂
MW: 140,1400 g/mol
Bod tání: 206…213 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00159636
CAS číslo: 5744-56-9