Tisk…
3,5-Dimethylphenyl isocyanate
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR0415-25G OR0415-5G OR0415-100G
APOSOR0415-25GEA 2570 CZK
APOSOR0415-25G APOSOR0415-5G APOSOR0415-100G
3,5-Dimethylphenyl isocyanate
3,5-Dimethylphenyl isocyanate
  • May form small amount of sediment.
Vzorec: C₉H₉NO
Bod varu: 205 °C
Hustota: 1,045 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 83 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00013868
CAS číslo: 54132-75-1
EINECS: 258-987-0
UN: 2206
ADR: 6.1,III