Tisk…
1,2-Dimethylimidazole-4-sulphonyl chloride 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR0412-1G OR0412-250MG
APOSOR0412-1GEA 2070 CZK
APOSOR0412-1G APOSOR0412-250MG
1,2-Dimethylimidazole-4-sulphonyl chloride 95%
1,2-Dimethylimidazole-4-sulphonyl chloride
Vzorec: C₅H₇ClN₂O₂S
Bod tání: 91…94 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01313780
CAS číslo: 137049-02-6
UN: 1759
ADR: 8,III