Tisk…
4-(Dimethylamino)phenyl isothiocyanate
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR0411-1G OR0411-5G OR0411-25G
APOSOR0411-1GEA 2030 CZK
APOSOR0411-1G APOSOR0411-5G APOSOR0411-25G
4-(Dimethylamino)phenyl isothiocyanate
4-(Dimethylamino)phenyl isothiocyanate
Vzorec: C₉H₁₀N₂S
Bod tání: 64…66 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00041093
CAS číslo: 2131-64-8
EINECS: 218-360-4
UN: 2928
ADR: 6.1+8,II