3,5-Dimethyladamantane-1-carboxylic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR0409-1G
OR0409-25G
OR0409-5G
APOSOR0409-1GEA
992
CZK
APOSOR0409-1G
APOSOR0409-25G
APOSOR0409-5G
3,5-Dimethyladamantane-1-carboxylic acid 95%
3,5-Dimethyladamantane-1-carboxylic acid
Vzorec:
C₁₃H₂₀O₂ Bod tání: 89…90 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00188067 CAS číslo: 14670-94-1 |