Tisk…
2,4-Dimethoxyphenyl isothiocyanate 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR0408-5G OR0408-1G
APOSOR0408-5GEA 3440 CZK
APOSOR0408-5G APOSOR0408-1G
2,4-Dimethoxyphenyl isothiocyanate 97%
2,4-Dimethoxyphenyl isothiocyanate
Vzorec: C₉H₉NO₂S
Bod varu: 166…167 °C/6mmHg
Bod tání: 51…53 °C
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00041058
CAS číslo: 33904-03-9
UN: 2923
ADR: 8+6.1,III