2,4-Dihydroxy-6-methylpyridine
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
6-Methyl-2,4-pyridinediol, 4,6-Dihydroxy-2-picoline, 4-Hydroxy-6-methyl-2-pyridone, 4-Hydroxy-6-methylpyridin-2(1H)-one
OR0394-5G
OR0394-25G
APOSOR0394-5GEA
622
CZK
APOSOR0394-5G
APOSOR0394-25G
2,4-Dihydroxy-6-methylpyridine
2,4-Dihydroxy-6-methylpyridine
Vzorec:
C₆H₇NO₂ Bod tání: 324…327 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD01860849 CAS číslo: 3749-51-7 |