Tisk…
2,6-Dihydroxy-9,10-anthraquinone 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR0392-25G OR0392-5G
APOSOR0392-25GEA 6850 CZK
APOSOR0392-25G APOSOR0392-5G
2,6-Dihydroxy-9,10-anthraquinone 97%
2,6-Dihydroxy-9,10-anthraquinone
Vzorec: C₁₄H₈O₄
Bod tání: >320 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00001228
CAS číslo: 84-60-6
EINECS: 201-544-3