Tisk…
5-Nitroindole 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR0385-100G OR0385-25G
APOSOR0385-100GEA 2690 CZK
APOSOR0385-100G APOSOR0385-25G
5-Nitroindole 98%
5-Nitroindole
Vzorec: C₈H₆N₂O₂
Bod tání: 139…143 °C
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00005673
CAS číslo: 6146-52-7
EINECS: 228-153-0