Tisk…
3-(4,4-Dimethyl-2-oxazolinyl)pyridine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR0380-1G OR0380-5G OR0380-10G
APOSOR0380-1GEA 1660 CZK
APOSOR0380-1G APOSOR0380-5G APOSOR0380-10G
3-(4,4-Dimethyl-2-oxazolinyl)pyridine
3-(4,4-Dimethyl-2-oxazolinyl)pyridine
Vzorec: C₁₀H₁₂N₂O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01313220
CAS číslo: 68981-86-2