Tisk…
Diethyl (2,4-dichlorophenyl)malonate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR0372-1G OR0372-5G OR0372-10G
APOSOR0372-1GEA 4960 CZK
APOSOR0372-1G APOSOR0372-5G APOSOR0372-10G
Diethyl (2,4-dichlorophenyl)malonate
Diethyl (2,4-dichlorophenyl)malonate
Vzorec: C₁₃H₁₄Cl₂O₄
Bod varu: 136…139 °C/0,05mmHg
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00831103
CAS číslo: 111544-93-5