Tisk…
2,6-Dichloroisonicotinic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2,6-Dichloropyridine-4-carboxylic acid
OR0368-100G OR0368-25G OR0368-5G
APOSOR0368-100GEA 6020 CZK
APOSOR0368-100G APOSOR0368-25G APOSOR0368-5G
2,6-Dichloroisonicotinic acid 98%
2,6-Dichloroisonicotinic acid
Vzorec: C₆H₃Cl₂NO₂
MW: 192
Bod tání: 208…212 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00234147
CAS číslo: 5398-44-7