Tisk…
2,4-Dichlorophenyl isocyanate
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR0363-25G OR0363-5G
APOSOR0363-25GEA 0 CZK
APOSOR0363-25G APOSOR0363-5G
2,4-Dichlorophenyl isocyanate
2,4-Dichlorophenyl isocyanate
  • May form small amount of sediment.
Vzorec: C₇H₃Cl₂NO
Bod varu: 80 °C/1mmHg
Bod tání: 57…62 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002001
CAS číslo: 2612-57-9
EINECS: 220-040-4
UN: 2250
ADR: 6.1,II