Tisk…
2-(3,4-Dichlorophenyl)acetohydrazide
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR0360-1G OR0360-250MG OR0360-5G
APOSOR0360-1GEA 0 CZK
APOSOR0360-1G APOSOR0360-250MG APOSOR0360-5G
2-(3,4-Dichlorophenyl)acetohydrazide
2-(3,4-Dichlorophenyl)acetohydrazide
Vzorec: C₈H₈Cl₂N₂O
Bod tání: 131…133 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00833407
CAS číslo: 129564-33-6