Tisk…
(3,4-Dichlorophenyl)acetic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 3,4-Dichlorophenylacetic acid
OR0359-500G
APOSOR0359-500GEA 3150 CZK
APOSOR0359-500G
(3,4-Dichlorophenyl)acetic acid 98%
(3,4-Dichlorophenyl)acetic acid
Vzorec: (C₆H₃Cl₂)CH₂COOH
MW: 205,04 g/mol
Bod tání: 87…92 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004333
CAS číslo: 5807-30-7
EINECS: 227-368-7