Tisk…
1-Aminocyclopropanecarboxylic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR0355T-5G OR0355T-100G OR0355T-25G
APOSOR0355T-5GEA 953 CZK
APOSOR0355T-5G APOSOR0355T-100G APOSOR0355T-25G
1-Aminocyclopropanecarboxylic acid 97%
1-Aminocyclopropanecarboxylic acid
An NMDA receptor agonist acting at the glycine site.
Vzorec: C₄H₇NO₂
Bod tání: 229…231 °C
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD00009944
CAS číslo: 22059-21-8
EINECS: 606-917-8