Tisk…
2,4-Dichloro-6-methylphenyl isothiocyanate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR0354-5G OR0354-1G
APOSOR0354-5GEA 11910 CZK
APOSOR0354-5G APOSOR0354-1G
2,4-Dichloro-6-methylphenyl isothiocyanate
2,4-Dichloro-6-methylphenyl isothiocyanate
Vzorec: C₈H₅Cl₂NS
Bod tání: 57…58 °C
Storage Temperature: Ambient
CAS číslo: 306935-83-1