2,4-Dichloro-6-methylbenzenesulphonamide
Dodavatel: Apollo Scientific
OR0353-1G
OR0353-5G
OR0353-10G
APOSOR0353-1GEA
2980
CZK
APOSOR0353-1G
APOSOR0353-5G
APOSOR0353-10G
2,4-Dichloro-6-methylbenzenesulphonamide
2,4-Dichloro-6-methylbenzenesulphonamide
Vzorec:
C₇H₇Cl₂NO₂S Bod tání: 178…180 °C Storage Temperature: Ambient |
CAS číslo:
568577-80-0 |