Tisk…
2',4'-Dichloro-6'-methylacetanilide
Dodavatel: Apollo Scientific
OR0352-1G OR0352-5G OR0352-10G
APOSOR0352-1GEA 2980 CZK
APOSOR0352-1G APOSOR0352-5G APOSOR0352-10G
2',4'-Dichloro-6'-methylacetanilide
2',4'-Dichloro-6'-methylacetanilide
Vzorec: C₉H₉Cl₂NO
Bod tání: 174…176 °C
Storage Temperature: Ambient
CAS číslo: 61655-97-8