Tisk…
2-Amino-6-chloropurine riboside
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR0351T-1G OR0351T-5G
APOSOR0351T-1GEA 1410 CZK
APOSOR0351T-1G APOSOR0351T-5G
2-Amino-6-chloropurine riboside
2-Amino-6-chloropurine riboside
Vzorec: C₁₀H₁₂ClN₅O₄
Bod tání: 166…168 °C
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD00005735
CAS číslo: 2004-07-1
EINECS: 217-905-3