Tisk…
3,5-Dichlorosalicylaldehyde
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 3,5-Dichloro-2-hydroxybenzaldehyde
OR0351-100G
APOSOR0351-100GEA 2690 CZK
APOSOR0351-100G
3,5-Dichlorosalicylaldehyde
3,5-Dichlorosalicylaldehyde
Vzorec: C₇H₄Cl₂O₂
MW: 191,01 g/mol
Bod tání: 95…97 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003320
CAS číslo: 90-60-8
EINECS: 202-005-5