Tisk…
2,3-Dichlorobenzoyl cyanide
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: (2,3-Dichlorophenyl)(oxo)acetonitrile
OR0344-100G OR0344-25G
APOSOR0344-100GEA 5890 CZK
APOSOR0344-100G APOSOR0344-25G
2,3-Dichlorobenzoyl cyanide
2,3-Dichlorobenzoyl cyanide
Vzorec: C₈H₃Cl₂NO
MW: 200,03 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00792559
CAS číslo: 77668-42-9