3,5-Dichlorobenzoyl chloride 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
OR0343-100G
OR0343-25G
OR0343-500G
APOSOR0343-100GEA
1210
CZK
APOSOR0343-100G
APOSOR0343-25G
APOSOR0343-500G
3,5-Dichlorobenzoyl chloride 98%
3,5-Dichlorobenzoyl chloride
Vzorec:
C₇H₃Cl₃O MW: 209,46 g/mol Bod varu: 245 °C/25mmHg Bod tání: 24…28 °C Bod vzplanutí: 113 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00009817 CAS číslo: 2905-62-6 EINECS: 220-813-6 UN: 3261 ADR: 8,II |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...