Tisk…
3,5-Dichlorobenzhydrazide
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR0341-1G OR0341-250MG OR0341-5G
APOSOR0341-1GEA 1230 CZK
APOSOR0341-1G APOSOR0341-250MG APOSOR0341-5G
3,5-Dichlorobenzhydrazide
3,5-Dichlorobenzhydrazide
Vzorec: C₇H₆Cl₂N₂O
Bod tání: 205…207 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00833411
CAS číslo: 62899-78-9