Tisk…
3,4-Diaminobenzonitrile 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR0330-1G OR0330-25G OR0330-5G
APOSOR0330-1GEA 622 CZK
APOSOR0330-1G APOSOR0330-25G APOSOR0330-5G
3,4-Diaminobenzonitrile 95%
3,4-Diaminobenzonitrile
Vzorec: C₇H₇N₃
MW: 133,15 g/mol
Bod tání: 144…148 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00723901
CAS číslo: 17626-40-3