Tisk…

2'-Deoxyuridine

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

OR0326-100G OR0326-25G OR0326-5G
APOSOR0326-100GEA 6190 CZK
APOSOR0326-100G APOSOR0326-25G APOSOR0326-5G
2'-Deoxyuridine
2'-Deoxyuridine
Vzorec: C₉H₁₂N₂O₅
Bod tání: 165…167 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006527
CAS číslo: 951-78-0
EINECS: 213-455-7

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR