L(+)-cystein
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
H-Cys-OH, L-(+)-Cysteine, (R)-2-Amino-3-mercaptopropanoic acid
OR0325-100G
OR0325-1KG
OR0325-250G
APOSOR0325-100GEA
622
CZK
APOSOR0325-100G
APOSOR0325-1KG
APOSOR0325-250G
L(+)-cystein
L-cystein
Vzorec:
HSCH₂CH(NH₂)CO₂H MW: 121.16 Bod varu: 254 Bod tání: 240 °C (rozkl.) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00064306 CAS číslo: 52-90-4 EINECS: 200-158-2 Merck Index: 13,02810 |