Tisk…
1,2-Cyclohexanedione 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR0317-25G OR0317-5G
APOSOR0317-25GEA 4400 CZK
APOSOR0317-25G APOSOR0317-5G
1,2-Cyclohexanedione 95%
1,2-Cyclohexanedione
Vzorec: C₆H₈O₂
Bod varu: 193…195 °C
Bod tání: 34…38 °C
Hustota: 1,12 g/cm³ (25 °C)
MDL Number: MFCD00001648
CAS číslo: 765-87-7
EINECS: 212-155-3