Tisk…
3-Chlorothiophene
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR0302-25G OR0302-5G OR0302-100G
APOSOR0302-25GEA 2320 CZK
APOSOR0302-25G APOSOR0302-5G APOSOR0302-100G
3-Chlorothiophene
3-Chlorothiophene
Vzorec: C₄H₃ClS
MW: 118,59 g/mol
Bod varu: 137…139 °C
Hustota: 1,276 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 37 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00043887
CAS číslo: 17249-80-8
UN: 1993
ADR: 3,III