Ethyl-4-bromobenzoate 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
4-Bromobenzoic acid ethyl ester, Ethyl 4-bromobenzoate
OR0300-10G
OR0300-100G
APOSOR0300-10GEA
622
CZK
APOSOR0300-10G
APOSOR0300-100G
Ethyl-4-bromobenzoate 98%
Ethyl-4-bromobenzoate
Vzorec:
C₉H₉BrO₂ Bod varu: 262…264 °C Hustota: 1,403 g/cm³ (25 °C) Bod vzplanutí: >110 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00016329 CAS číslo: 5798-75-4 EINECS: 227-347-2 UN: 3082 ADR: 9+EHS,III |