Tisk…
6-Chloropicolinic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 6-Chloropyridine-2-carboxylic acid, 2-Chloropyridine-6-carboxylic acid
OR0296-100G OR0296-25G
APOSOR0296-100GEA 4900 CZK
APOSOR0296-100G APOSOR0296-25G
6-Chloropicolinic acid 98%
6-Chloropicolinic acid
Vzorec: C₆H₄ClNO₂
MW: 157,56 g/mol
Bod tání: 185…194 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00155390
CAS číslo: 4684-94-0