Tisk…
2-Chloro-5-propylpyrimidine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR0295-10G OR0295-1G
APOSOR0295-10GEA 5390 CZK
APOSOR0295-10G APOSOR0295-1G
2-Chloro-5-propylpyrimidine 97%
2-Chloro-5-propylpyrimidine
Vzorec: C₇H₉ClN₂
Bod varu: 100 °C/3mmHg
Hustota: 1,142 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00799403
CAS číslo: 219555-98-3