Tisk…
4-[(4-Chlorophenyl)sulphanyl]-3-nitrobenzenecarbaldehyde
Dodavatel: Apollo Scientific
OR0292-1G OR0292-250MG
APOSOR0292-1GEA 0 CZK
APOSOR0292-1G APOSOR0292-250MG
4-[(4-Chlorophenyl)sulphanyl]-3-nitrobenzenecarbaldehyde
4-[(4-Chlorophenyl)sulphanyl]-3-nitrobenzenecarbaldehyde
Vzorec: C₁₃H₈ClNO₃S
Bod tání: 120 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00098773
CAS číslo: 270262-96-9