Tisk…
3-(4'-Chlorophenyl)propanol 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 3-(4-Chlorophenyl)propan-1-ol
OR0287-1G OR0287-25G OR0287-5G
APOSOR0287-1GEA 622 CZK
APOSOR0287-1G APOSOR0287-25G APOSOR0287-5G
3-(4'-Chlorophenyl)propanol 95%
3-(4'-Chlorophenyl)propanol
Vzorec: C₉H₁₁ClO
Bod varu: 98…102 °C/0,1mmHg
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00831102
CAS číslo: 6282-88-8