Tisk…
trans-4-(4-Chlorophenyl)cyclohexane-1-carboxylic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR0279-5G OR0279-1G OR0279-25G
APOSOR0279-5GEA 1620 CZK
APOSOR0279-5G APOSOR0279-1G APOSOR0279-25G
trans-4-(4-Chlorophenyl)cyclohexane-1-carboxylic acid 98%
trans-4-(4-Chlorophenyl)cyclohexane-1-carboxylic acid
Vzorec: C₁₃H₁₅ClO₂
MW: 238,71 g/mol
Bod tání: 249…255 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06797626
CAS číslo: 49708-81-8