Tisk…
2-(4-Chlorophenoxy)ethanimidamide hydrochloride
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 2-(4-Chlorophenoxy)acetamidine hydrochloride
OR0272-5G OR0272-1G
APOSOR0272-5GEA 14490 CZK
APOSOR0272-5G APOSOR0272-1G
2-(4-Chlorophenoxy)ethanimidamide hydrochloride
2-(4-Chlorophenoxy)ethanimidamide hydrochloride
Vzorec: C₈H₁₀Cl₂N₂O
MW: 221,09 g/mol
Bod tání: 185…187 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00464961
CAS číslo: 59104-19-7