Tisk…
ω-Bromo-2-chloroacetophenone 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: α-Bromo-2-chloroacetophenone, Bromomethyl o-chlorophenyl ketone, 2-Bromo-1-(2-chlorophenyl)ethanone, 2-Bromo-2'-chloroacetophenone, 2-Chlorophenacyl bromide
OR0270-25G
APOSOR0270-25GEA 2240 CZK
APOSOR0270-25G
ω-Bromo-2-chloroacetophenone 95%
ω-Bromo-2-chloroacetophenone
Vzorec: C₈H₆BrClO
MW: 233,49 g/mol
Bod varu: 162…166 °C/20mmHg
Hustota: 1,602 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00832993
CAS číslo: 5000-66-8
UN: 2922
ADR: 8+6.1,II