Tisk…
4-Chloro-3-nitrophenyl isocyanate
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR0268-5G OR0268-1G
APOSOR0268-5GEA 2150 CZK
APOSOR0268-5G APOSOR0268-1G
4-Chloro-3-nitrophenyl isocyanate
4-Chloro-3-nitrophenyl isocyanate
When melted, may contain small amount of sediment.
Vzorec: C₇H₃ClN₂O₃
Bod tání: 63…69 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00037062
CAS číslo: 40397-96-4
UN: 2206
ADR: 6.1,III