4-Picolyl chloride hydrochloride
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
OR0263-100G
OR0263-25G
OR0263-500G
APOSOR0263-100GEA
1660
CZK
APOSOR0263-100G
APOSOR0263-25G
APOSOR0263-500G
4-Picolyl chloride hydrochloride
4-Picolyl chloride hydrochloride
Vzorec:
C₆H₇Cl₂N Bod tání: 166…173 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00012826 CAS číslo: 1822-51-1 EINECS: 217-350-7 UN: 3261 ADR: 8,III |