Tisk…
3-Picolyl chloride hydrochloride 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 3-(Chloromethyl)-pyridinium chloride, 3-(Chloromethyl)pyridine hydrochloride
OR0262-100G OR0262-25G OR0262-500G
APOSOR0262-100GEA 1240 CZK
APOSOR0262-100G APOSOR0262-25G APOSOR0262-500G
3-Picolyl chloride hydrochloride 97%
3-Picolyl chloride hydrochloride
Vzorec: C₆H₇Cl₂N
MW: 164.03
Bod tání: 137…143 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00012818
CAS číslo: 6959-48-4
EINECS: 230-150-4
UN: 3261
ADR: 8 III