Tisk…
3-Chloro-2-methylphenyl isocyanate 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 1-Chloro-3-isocyanato-2-methylbenzene
OR0260-1G OR0260-5G
APOSOR0260-1GEA 2240 CZK
APOSOR0260-1G APOSOR0260-5G
3-Chloro-2-methylphenyl isocyanate 99%
3-Chloro-2-methylphenyl isocyanate
  • May form small amount of sediment.
Vzorec: C₈H₆ClNO
MW: 167,59 g/mol
Bod varu: 94…95 °C/9mmHg
Hustota: 1,247 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00037036
CAS číslo: 40397-90-8
UN: 2206
ADR: 6.1,III