Tisk…
6-Chloro-o-cresol 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR0259-25G OR0259-5G
APOSOR0259-25GEA 0 CZK
APOSOR0259-25G APOSOR0259-5G
6-Chloro-o-cresol 98%
6-Chloro-o-cresol
Vzorec: C₇H₇ClO
Bod varu: 75…76 °C/12mmHg
Hustota: 1,201 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 72 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00020000
CAS číslo: 87-64-9
EINECS: 201-760-8
UN: 2669
ADR: 6.1,III