4-(Chloromethyl)-3,5-dimethylisoxazole
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR0256-100G
OR0256-25G
OR0256-5G
OR0256-500G
OR0256-1KG
OR0256-5KG
APOSOR0256-100GEA
5230
CZK
APOSOR0256-100G
APOSOR0256-25G
APOSOR0256-5G
APOSOR0256-500G
APOSOR0256-1KG
APOSOR0256-5KG
4-(Chloromethyl)-3,5-dimethylisoxazole
4-(Chloromethyl)-3,5-dimethylisoxazole
Vzorec:
C₆H₈ClNO Bod varu: 88…90 °C/7mmHg Hustota: 1,167 g/cm³ (25 °C) Bod vzplanutí: 95 °C Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD00003154 CAS číslo: 19788-37-5 EINECS: 243-312-4 |