3-Chloro-4-methylbenzylamine
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
OR0253-1G
OR0253-5G
APOSOR0253-1GEA
0
CZK
APOSOR0253-1G
APOSOR0253-5G
3-Chloro-4-methylbenzylamine
3-Chloro-4-methylbenzylamine
Vzorec:
C₈H₁₀ClN Bod varu: 128…130 °C/15mmHg Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00014816 CAS číslo: 67952-93-6 UN: 2735 ADR: 8,III |