Tisk…
4-Chloro-o-toluic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR0251-100G OR0251-25G OR0251-5G
APOSOR0251-100GEA 6190 CZK
APOSOR0251-100G APOSOR0251-25G APOSOR0251-5G
4-Chloro-o-toluic acid
4-Chloro-o-toluic acid
Vzorec: C₈H₇ClO₂
Bod tání: 167…174 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00045852
CAS číslo: 7499-07-2