Tisk…
4-Chloro-2-isocyanato-1-methoxybenzene 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR0249-1G OR0249-5G
APOSOR0249-1GEA 992 CZK
APOSOR0249-1G APOSOR0249-5G
4-Chloro-2-isocyanato-1-methoxybenzene 97%
4-Chloro-2-isocyanato-1-methoxybenzene
When melted, may contain small amount of sediment.
Vzorec: C₈H₆ClNO₂
Bod tání: 58…62 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00013860
CAS číslo: 55440-54-5
UN: 2811
ADR: 6.1,III