Tisk…
1-(cyclopropylcarbonyl)piperazine hydrochloride 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR0246-5G OR0246-25G OR0246-100G
APOSOR0246-5GEA 1460 CZK
APOSOR0246-5G APOSOR0246-25G APOSOR0246-100G
1-(cyclopropylcarbonyl)piperazine hydrochloride 97%
1-(cyclopropylcarbonyl)piperazine hydrochloride
Vzorec: C₈H₁₅ClN₂O
Bod tání: 174…176 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03428576
CAS číslo: 1021298-67-8