Tisk…
N,N-Dimethyl2-piperazin-1-ylacetamide 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR0239-1G OR0239-5G OR0239-10G
APOSOR0239-1GEA 1870 CZK
APOSOR0239-1G APOSOR0239-5G APOSOR0239-10G
N,N-Dimethyl2-piperazin-1-ylacetamide 97%
N,N-Dimethyl2-piperazin-1-ylacetamide
Vzorec: C₈H₁₇N₃O
MW: 171,24 g/mol
Bod varu: 105…109 °C/0,2mmHg
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01075232
CAS číslo: 39890-43-2