Tisk…
1-(3-Cyanobenzyl)piperazine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR0229-1G OR0229-5G
APOSOR0229-1GEA 3230 CZK
APOSOR0229-1G APOSOR0229-5G
1-(3-Cyanobenzyl)piperazine 97%
1-(3-Cyanobenzyl)piperazine
Vzorec: C₁₂H₁₅N₃
Storage Temperature: Ambient
CAS číslo: 203047-38-5