Tisk…

(±)-2-Phenylpiperazine 97%

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

OR0220-1G OR0220-5G
APOSOR0220-1GEA 992 CZK
APOSOR0220-1G APOSOR0220-5G
(±)-2-Phenylpiperazine 97%
(±)-2-Phenylpiperazine
Vzorec: C₁₀H₁₄N₂
MW: 162,23 g/mol
Bod tání: 83…87 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01871362
CAS číslo: 5271-26-1

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR